Stampa…
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421169-250MG PC421169-1G
APOSPC421169-250MGEA 94.4 EUR
APOSPC421169-250MG APOSPC421169-1G
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂Cl₂FI
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194304
CAS Number: 939990-10-0