Stampa…
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC421161-1G PC421161-250MG PC421161-5G
APOSPC421161-1GEA 207 EUR
APOSPC421161-1G APOSPC421161-250MG APOSPC421161-5G
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one
Formula: C₆H₄BrF₂NO
Peso molecolare: 224,003 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12911848
CAS Number: 832735-61-2