Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC421158-1G PC421158-5G
APOSPC421158-1GEA 96 EUR
APOSPC421158-1G APOSPC421158-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Peso molecolare: 225,552 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13188811
CAS Number: 796090-23-8