Stampa…
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC421121-1G PC421121-250MG
APOSPC421121-1GEA 473 EUR
APOSPC421121-1G APOSPC421121-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28739689
CAS Number: 1805421-04-8