6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC421113-1G
PC421113-250MG
PC421113-5G
APOSPC421113-1GEA
413
EUR
APOSPC421113-1G
APOSPC421113-250MG
APOSPC421113-5G
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
Formula:
C₉H₅BrF₃N Peso molecolare: 264,042 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30721252 CAS Number: 1782390-81-1 |