Stampa…
2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC421103-1G PC421103-250MG
APOSPC421103-1GEA 475 EUR
APOSPC421103-1G APOSPC421103-250MG
2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid 95%
2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24490307
CAS Number: 149468-00-8