Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC421095-1G PC421095-500MG PC421095-5G
APOSPC421095-1GEA 234 EUR
APOSPC421095-1G APOSPC421095-500MG APOSPC421095-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formula: C₆H₃BrF₃N·BrH
Peso molecolare: 306,906 g/mol
Punto di fusione: 197…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19690886
CAS Number: 1354425-60-7