Stampa…
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC421093-1G PC421093-250MG
APOSPC421093-1GEA 502 EUR
APOSPC421093-1G APOSPC421093-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole 95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole
Formula: C₄H₂BrF₂NS
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD23106373
CAS Number: 1319255-36-1