Stampa…
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC421075-100MG PC421075-1G PC421075-250MG
APOSPC421075-100MGEA 108 EUR
APOSPC421075-100MG APOSPC421075-1G APOSPC421075-250MG
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₇F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606208
CAS Number: 1227571-99-4