2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Bromo-6-fluoronicotinic acid
PC421066-1G
PC421066-250MG
PC421066-5G
APOSPC421066-1GEA
492
EUR
APOSPC421066-1G
APOSPC421066-250MG
APOSPC421066-5G
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid
Formula:
C₆H₃BrFNO₂ Peso molecolare: 219,996 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185798 CAS Number: 1214332-31-6 |