Stampa…
2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC421043-1G PC421043-250MG PC421043-5G
APOSPC421043-1GEA 224 EUR
APOSPC421043-1G APOSPC421043-250MG APOSPC421043-5G
2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde 95%
2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 224,564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393768
CAS Number: 1079351-20-4