Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile
PC421042-100MG PC421042-250MG
APOSPC421042-100MGEA 88.6 EUR
APOSPC421042-100MG APOSPC421042-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formula: C₇H₂BrF₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18261445
CAS Number: 1070892-04-4