Stampa…
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
PC421031-1G PC421031-250MG PC421031-5G
APOSPC421031-1GEA 372 EUR
APOSPC421031-1G APOSPC421031-250MG APOSPC421031-5G
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Formula: C₆H₅F₃N₂O
Peso molecolare: 178,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19690154
CAS Number: 1206981-49-8