Stampa…
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC421030-1G PC421030-500MG PC421030-250MG
APOSPC421030-1GEA 78.3 EUR
APOSPC421030-1G APOSPC421030-500MG APOSPC421030-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185842
CAS Number: 845827-14-7