Stampa…
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC421028-1G PC421028-500MG
APOSPC421028-1GEA 301 EUR
APOSPC421028-1G APOSPC421028-500MG
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₂NO
Peso molecolare: 179.552 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185850
CAS Number: 1214377-45-3