Stampa…
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC421027-1G PC421027-500MG
APOSPC421027-1GEA 144 EUR
APOSPC421027-1G APOSPC421027-500MG
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₂NO
Peso molecolare: 179.552 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185849
CAS Number: 1206980-28-0