Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC421019-1G PC421019-250MG
APOSPC421019-1GEA 176 EUR
APOSPC421019-1G APOSPC421019-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Formula: C₈H₅F₆NO·ClH
Peso molecolare: 281,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27923427
CAS Number: 1588441-12-6