Stampa…
4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)ethanone
PC421014-1G PC421014-250MG PC421014-5G
APOSPC421014-1GEA 139 EUR
APOSPC421014-1G APOSPC421014-250MG APOSPC421014-5G
4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Formula: C₁₄H₁₀ClFO
Peso molecolare: 248,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02063016
CAS Number: 126866-15-7