2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)ethanone
Formula:
C₁₄H₉Cl₂FO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16350604 CAS Number: 611220-24-7 |