4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC421001-1G
PC421001-250MG
PC421001-5G
APOSPC421001-1GEA
139
EUR
APOSPC421001-1G
APOSPC421001-250MG
APOSPC421001-5G
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
Formula:
C₁₄H₉ClF₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23417249 CAS Number: 1373156-53-6 |