Stampa…
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-2-oxopropanoic acid sodium salt monohydrate, 3-Fluoropyruvic acid sodium salt monohydrate
PC4205-1G PC4205-5G
APOSPC4205-1GEA 435 EUR
APOSPC4205-1G APOSPC4205-5G
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate
Formula: C₃H₂FO₃·Na·H₂O
Peso molecolare: 146,05 g/mol
Punto di fusione: 145 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149108
CAS Number: 238754-68-2
EINECS: 220-880-1