Stampa…
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC420032-1G PC420032-500MG PC420032-250MG
APOSPC420032-1GEA 411 EUR
APOSPC420032-1G APOSPC420032-500MG APOSPC420032-250MG
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Formula: C₄H₅BrF₂
Peso molecolare: 170,983 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22989493
CAS Number: 1310729-91-9
UN: 1993
ADR: 3,III