Stampa…
3,3-Difluorocyclobutanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC420031-1G PC420031-250MG PC420031-100MG
APOSPC420031-1GEA 335 EUR
APOSPC420031-1G APOSPC420031-250MG APOSPC420031-100MG
3,3-Difluorocyclobutanone 97%
3,3-Difluorocyclobutanone
Formula: C₄H₄F₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18791190
CAS Number: 1273564-99-0
UN: 1224
ADR: 3,III