Stampa…
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-1-Amino-3-fluorocyclobutane hydrochloride, cis-3-Fluorocyclobutanamine hydrochloride
PC420030-100MG PC420030-250MG
APOSPC420030-100MGEA 350 EUR
APOSPC420030-100MG APOSPC420030-250MG
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride 95%
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride
Formula: C₄H₈FN·ClH
Peso molecolare: 125,572 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23106124
CAS Number: 1408075-13-7