Stampa…
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC420025-1G PC420025-500MG
APOSPC420025-1GEA 778 EUR
APOSPC420025-1G APOSPC420025-500MG
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 97%
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formula: C₈H₁₃F₂N·ClH
Peso molecolare: 197,653 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22683336
CAS Number: 1523618-02-1