Stampa…
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-1-(4-fluorophenyl)-2-methylpropane hydrochloride, 1,1-Dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
PC4170N-1G PC4170N-5G
APOSPC4170N-1GEA 137 EUR
APOSPC4170N-1G APOSPC4170N-5G
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄FN·ClH
Peso molecolare: 203.684 g/mol
Punto di fusione: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075463
CAS Number: 2413-54-9