Stampa…
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4170-1G PC4170-5G
APOSPC4170-1GEA 357 EUR
APOSPC4170-1G APOSPC4170-5G
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole
Formula: C₄HClF₃NS
Peso molecolare: 187,571 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972713
CAS Number: 105315-45-5