3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ Punto di fusione: 240…250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004273 CAS Number: 456-88-2 EINECS: 220-104-1 |