Stampa…
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-4-boronic acid
PC412554-1G PC412554-250MG
APOSPC412554-1GEA 415 EUR
APOSPC412554-1G APOSPC412554-250MG
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid 95%
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid
Formula: C₆H₄BClF₃NO₂
Peso molecolare: 225,361 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13188845
CAS Number: 1446486-10-7