Stampa…
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC412525-1G PC412525-250MG
APOSPC412525-1GEA 487 EUR
APOSPC412525-1G APOSPC412525-250MG
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₃
Peso molecolare: 219,954 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11504858
CAS Number: 871362-79-7