5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC412498-1G
PC412498-5G
APOSPC412498-1GEA
91.9
EUR
APOSPC412498-1G
APOSPC412498-5G
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BF₃O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12913937 CAS Number: 1217500-69-0 |