2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC412497-25G
PC412497-5G
PC412497-1G
APOSPC412497-25GEA
911
EUR
APOSPC412497-25G
APOSPC412497-5G
APOSPC412497-1G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BF₃O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18397559 CAS Number: 1354819-26-3 |