Stampa…
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
PC412439-1G PC412439-250MG PC412439-5G
APOSPC412439-1GEA 360 EUR
APOSPC412439-1G APOSPC412439-250MG APOSPC412439-5G
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BFO₄
Peso molecolare: 280,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16996304
CAS Number: 1400976-17-1