Stampa…
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Fluoro-6-hydroxyphenyl)boronic acid
PC412426-1G PC412426-250MG PC412426-5G PC412426-10G
APOSPC412426-1GEA 274 EUR
APOSPC412426-1G APOSPC412426-250MG APOSPC412426-5G APOSPC412426-10G
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₆BFO₃
Peso molecolare: 155,919 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17214242
CAS Number: 1256345-60-4