[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈BFO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD21603758 CAS Number: 1331945-14-2 |