2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₄H₁₉BF₃NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17214287 CAS Number: 1256359-30-4 |