Stampa…
2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2,5-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412380-1G PC412380-250MG
APOSPC412380-1GEA 257 EUR
APOSPC412380-1G APOSPC412380-250MG
2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
Formula: C₅H₄BF₂NO₂
Peso molecolare: 158,899 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16556243
CAS Number: 1263375-23-0