Stampa…
2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,3-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412378-1G PC412378-5G
APOSPC412378-1GEA 120 EUR
APOSPC412378-1G APOSPC412378-5G
2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid 97%
2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid
Formula: C₅H₄BF₂NO₂
Peso molecolare: 158,899 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12022339
CAS Number: 1263374-42-0