Stampa…
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC412365-1G PC412365-250MG
APOSPC412365-1GEA 408 EUR
APOSPC412365-1G APOSPC412365-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Peso molecolare: 187,936 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21609510
CAS Number: 1395417-65-8