Stampa…
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC412347-1G PC412347-250MG
APOSPC412347-1GEA 848 EUR
APOSPC412347-1G APOSPC412347-250MG
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₄BCl₂FO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19981520
CAS Number: 1417914-09-0