3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅BClF₃O₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD10697423 CAS Number: 870822-79-0 |