Stampa…
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Chloro-2-fluoropyridne-5-boronic acid pinacol ester
PC412317-1G PC412317-250MG
APOSPC412317-1GEA 371 EUR
APOSPC412317-1G APOSPC412317-250MG
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₄BClFNO₂
Peso molecolare: 257,497 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16995268
CAS Number: 1220219-73-7