Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC412302-1G PC412302-250MG
APOSPC412302-1GEA 284 EUR
APOSPC412302-1G APOSPC412302-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BClFO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09998845
CAS Number: 1256355-46-0