Stampa…
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(t-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid
PC412272-1G PC412272-5G PC412272-10G
APOSPC412272-1GEA 120 EUR
APOSPC412272-1G APOSPC412272-5G APOSPC412272-10G
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₉BF₂O₃Si
Peso molecolare: 288,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18914502
CAS Number: 870646-83-6