Stampa…
3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromo-4-fluorophenyl)boronic acid, 3-Bromo-4-fluorophenylboronic acid
PC412252-1G PC412252-250MG PC412252-5G
APOSPC412252-1GEA 213 EUR
APOSPC412252-1G APOSPC412252-250MG APOSPC412252-5G
3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid 99%
3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₅BBrFO₂
Peso molecolare: 218,816 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195642
CAS Number: 1092533-91-9