5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₉BFNO₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11053811 CAS Number: 1072946-46-3 |