Stampa…
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC412218-1G PC412218-250MG
APOSPC412218-1GEA 648 EUR
APOSPC412218-1G APOSPC412218-250MG
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₂
Peso molecolare: 154,935 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025966
CAS Number: 1150114-48-9