2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(2-Fluoro-5-isopropylphenyl)boronic acid
PC412198-1G
PC412198-250MG
APOSPC412198-1GEA
403
EUR
APOSPC412198-1G
APOSPC412198-250MG
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₂BFO₂ Peso molecolare: 182 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17015760 CAS Number: 1256354-92-3 |