Stampa…
4-(3,5-Difluorophenoxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl)boronic acid
PC412134-1G PC412134-250MG
APOSPC412134-1GEA 546 EUR
APOSPC412134-1G APOSPC412134-250MG
4-(3,5-Difluorophenoxy)phenylboronic acid
4-(3,5-Difluorophenoxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₉BF₂O₃
Peso molecolare: 250,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14636486
CAS Number: 1029438-51-4