Stampa…
2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromo-4,6-difluorophenyl)boronic acid, 2,4-Difluoro-6-bromophenylboronic acid
PC412117-1G PC412117-250MG PC412117-5G
APOSPC412117-1GEA 224 EUR
APOSPC412117-1G APOSPC412117-250MG APOSPC412117-5G
2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid 95%
2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₄BBrF₂O₂
Peso molecolare: 236,807 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09751350
CAS Number: 1315339-48-0